2-Amino-4-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5625-1G
APOSPC5625-1GEA 265 EUR
APOSPC5625-1G
2-Amino-4-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazole 97%
2-Amino-4-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂OS
Molecular Weight: 260,236 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094299
CAS-Nummer: 436151-95-0