Methyl 2-(3-fluoro-4-nitrophenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC56250-1G
APOSPC56250-1GEA
368
EUR
APOSPC56250-1G
Methyl 2-(3-fluoro-4-nitrophenyl)acetate 95%
Methyl 2-(3-fluoro-4-nitrophenyl)acetate
Formel:
C₉H₈FNO₄ Molecular Weight: 213,163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16620330 CAS-Nummer: 169339-41-7 |