2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56277-1G
PC56277-250MG
PC56277-5G
APOSPC56277-1GEA
92.8
EUR
APOSPC56277-1G
APOSPC56277-250MG
APOSPC56277-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₃F₅INO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28789909 CAS-Nummer: 1803729-60-3 |