3-(Dimethoxymethyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC56289-5G
APOSPC56289-5GEA 1180 EUR
APOSPC56289-5G
3-(Dimethoxymethyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline 95%
3-(Dimethoxymethyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline
Formel: C₁₆H₁₆F₃NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31614284
CAS-Nummer: 2244088-17-1