2-(Dimethoxymethyl)-4-fluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC56294-5G
APOSPC56294-5GEA
1180
EUR
APOSPC56294-5G
2-(Dimethoxymethyl)-4-fluoroaniline 95%
2-(Dimethoxymethyl)-4-fluoroaniline
Formel:
C₉H₁₂FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31614285 CAS-Nummer: 2244087-31-6 |