4-(Dimethoxymethyl)-3-fluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC56300-5G
APOSPC56300-5GEA
1180
EUR
APOSPC56300-5G
4-(Dimethoxymethyl)-3-fluoroaniline 95%
4-(Dimethoxymethyl)-3-fluoroaniline
Formel:
C₉H₁₂FNO₂ Molecular Weight: 185,195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31614288 CAS-Nummer: 1428246-55-2 |