3-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5631-10G
PC5631-1G
PC5631-5G
APOSPC5631-10GEA
698
EUR
APOSPC5631-10G
APOSPC5631-1G
APOSPC5631-5G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃F₄N Molecular Weight: 165.09 g/mol Siedepunkt: 37 °C/10mmHg Dichte: 1.391 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 20 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03789250 CAS-Nummer: 113770-87-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...