3-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific

PC5631-10G PC5631-1G PC5631-5G
APOSPC5631-10GEA 698 EUR
APOSPC5631-10G APOSPC5631-1G APOSPC5631-5G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₄N
Molecular Weight: 165.09 g/mol
Siedepunkt: 37 °C/10mmHg
Dichte: 1.391 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03789250
CAS-Nummer: 113770-87-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR