4-Fluorophenylglyoxal hydrate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5633-1G PC5633-5G PC5633-10G
APOSPC5633-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5633-1G APOSPC5633-5G APOSPC5633-10G
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Formel: C₈H₇FO₃
Siedepunkt: 115 °C/35mmHg
Schmelzpunkt: 80…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320770
CAS-Nummer: 447-43-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR