6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56337-1G
APOSPC56337-1GEA
163
EUR
APOSPC56337-1G
6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol 95%
6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Formel:
C₆H₃BrFNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23701729 CAS-Nummer: 872363-59-2 |