4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride dihydrate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5648-1G
APOSPC5648-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5648-1G
4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride dihydrate 97%
4-(Trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride dihydrate
Formel:
C₈H₁₂ClF₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00122370 CAS-Nummer: 175278-62-3 |