Bis(4-fluoro-3-nitrophenyl)sulphone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
DFDNPS, 4,4'-Difluoro-3,3'-dinitrodiphenyl Sulphone
PC5662-5G
APOSPC5662-5GEA
132
EUR
APOSPC5662-5G
Bis(4-fluoro-3-nitrophenyl)sulphone
Bis(4-fluoro-3-nitrophenyl)sulphone
Formel:
C₁₂H₆F₂N₂O₆S Schmelzpunkt: 194 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007057 CAS-Nummer: 312-30-1 |