3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5663-1G
PC5663-5G
APOSPC5663-1GEA
0
EUR
APOSPC5663-1G
APOSPC5663-5G
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BF₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863919 CAS-Nummer: 262376-31-8 |