3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC5663-5G
APOSPC5663-5GEA
72.5
EUR
APOSPC5663-5G
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BF₃O₃ Molecular Weight: 288.0706 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863919 CAS-Nummer: 262376-31-8 |