2-(3-Chloro-4-fluoroanilino)acetohydrazide

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5673-1G
APOSPC5673-1GEA 77 EUR
APOSPC5673-1G
2-(3-Chloro-4-fluoroanilino)acetohydrazide
2-(3-Chloro-4-fluoroanilino)acetohydrazide
Formel: C₈H₉ClFN₃O
Schmelzpunkt: 99…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788387
CAS-Nummer: 2370-44-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR