2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56733-1G
PC56733-250MG
APOSPC56733-1GEA
0
EUR
APOSPC56733-1G
APOSPC56733-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel:
C₉H₃F₅O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD31618862 CAS-Nummer: 2237235-34-4 UN: 1993 ADR: 3,III |