3-Chloro-5-fluorophenylacetylene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Chloro-3-ethynyl-5-fluorobenzene
PC56740-1G
APOSPC56740-1GEA
1180
EUR
APOSPC56740-1G
3-Chloro-5-fluorophenylacetylene 95+%
3-Chloro-5-fluorophenylacetylene
Formel:
C₈H₄ClF Molecular Weight: 154,569 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11618081 CAS-Nummer: 1233506-04-1 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)