2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56780-1G
PC56780-5G
APOSPC56780-1GEA
873
EUR
APOSPC56780-1G
APOSPC56780-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅BrClF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18393829 CAS-Nummer: 1261642-94-7 UN: 3265 ADR: 8,III |