2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56800-1G
PC56800-250MG
APOSPC56800-1GEA
1010
EUR
APOSPC56800-1G
APOSPC56800-250MG
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid
Formel:
C₉H₈F₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11036843 CAS-Nummer: 359828-68-5 |