3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56842-1G
PC56842-250MG
APOSPC56842-1GEA
0
EUR
APOSPC56842-1G
APOSPC56842-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel:
C₉H₄BrF₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD21243959 CAS-Nummer: 1494947-64-6 UN: 1993 ADR: 3,III |