3-Amino-5-fluor-1-methyl-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazol-3-amine
PC5686-1G
APOSPC5686-1GEA
319
EUR
APOSPC5686-1G
3-Amino-5-fluor-1-methyl-1H-indazol 98%
3-Amino-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₈FN₃ Molecular Weight: 165,1700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09054760 CAS-Nummer: 171809-12-4 |