8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56872-1G
PC56872-250MG
APOSPC56872-1GEA
654
EUR
APOSPC56872-1G
APOSPC56872-250MG
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine
Formel:
C₇H₃F₃IN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31664911 CAS-Nummer: 2151834-40-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |