7-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56889-1G
PC56889-250MG
APOSPC56889-1GEA
864
EUR
APOSPC56889-1G
APOSPC56889-250MG
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formel:
C₈H₅F₃N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31664915 CAS-Nummer: 2244087-63-4 |