3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56902-1G
PC56902-250MG
PC56902-5G
PC56902-10G
APOSPC56902-1GEA
551
EUR
APOSPC56902-1G
APOSPC56902-250MG
APOSPC56902-5G
APOSPC56902-10G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrClFO Molecular Weight: 237.454 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28733866 CAS-Nummer: 1806838-95-8 |