Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56905-1G
PC56905-250MG
APOSPC56905-1GEA
654
EUR
APOSPC56905-1G
APOSPC56905-250MG
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₁F₂NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31742295 CAS-Nummer: 950726-72-4 |