3,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56907-1G
APOSPC56907-1GEA
906
EUR
APOSPC56907-1G
3,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 95%
3,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₃F₂NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15144672 CAS-Nummer: 1121583-51-4 |