2,6-Dimethyl-4-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5695-1G
PC5695-5G
PC5695-25G
PC5695-100G
APOSPC5695-1GEA
0
EUR
APOSPC5695-1G
APOSPC5695-5G
APOSPC5695-25G
APOSPC5695-100G
2,6-Dimethyl-4-fluoranilin 98%
2,6-Dimethyl-4-fluoranilin
Formel:
C₈H₁₀FN Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03792669 CAS-Nummer: 392-70-1 |