2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56967-1G
PC56967-250MG
PC56967-5G
APOSPC56967-1GEA
0
EUR
APOSPC56967-1G
APOSPC56967-250MG
APOSPC56967-5G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃BrClF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28991853 CAS-Nummer: 1956322-96-5 |