Perfluor(allylbenzol) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5697-100G
APOSPC5697-100GEA 548 EUR
APOSPC5697-100G
Perfluor(allylbenzol) 98%
Perfluor(allylbenzol)
Formel: C₉F₁₀
Siedepunkt: 136…138 °C
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153225
CAS-Nummer: 67899-41-6