Methyl 3,5-difluoropyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Difluoro-2-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 3,5-difluoropicolinate
PC57013-1G
APOSPC57013-1GEA
58
EUR
APOSPC57013-1G
Methyl 3,5-difluoropyridine-2-carboxylate
Methyl 3,5-difluoropyridine-2-carboxylate
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ Molecular Weight: 173,117 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11616886 CAS-Nummer: 955885-64-0 |