Methyl 3-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-bromo-5-fluoropicolinate, 3-Bromo-5-fluoro-2-(methoxycarbonyl)pyridine
PC57016-250MG
APOSPC57016-250MGEA
159
EUR
APOSPC57016-250MG
Methyl 3-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698117 CAS-Nummer: 1214337-00-4 |