Methyl 5-chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-chloro-3-fluoropicolinate, 5-Chloro-3-fluoro-2-(methoxycarbonyl)pyridine
PC57019-250MG
APOSPC57019-250MGEA
26.1
EUR
APOSPC57019-250MG
Methyl 5-chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylate
Methyl 5-chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylate
Formel:
C₇H₅ClFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698145 CAS-Nummer: 1200498-40-3 |