2',5'-Difluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2,5-Difluorophenyl)-2-oxoethyl trifluoromethyl sulphone, 1-(2,5-Difluorophenyl)-2-[(trifluoromethyl)sulphonyl]ethan-1-one, 2,5-Difluoro-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]acetyl}benzene
PC57028-1G
APOSPC57028-1GEA 446 EUR
APOSPC57028-1G
2',5'-Difluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
2',5'-Difluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Formel: C₉H₅F₅O₃S
Molecular Weight: 288,191 g/mol
Schmelzpunkt: 57…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20489421
CAS-Nummer: 1346521-35-4