2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57035-5G
APOSPC57035-5GEA
862
EUR
APOSPC57035-5G
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formel:
C₇H₃BrF₃NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27665001 CAS-Nummer: 1820740-59-7 |