3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57040-1G
APOSPC57040-1GEA 79.9 EUR
APOSPC57040-1G
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Formel: C₁₀H₉F₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07772918
CAS-Nummer: 21172-41-8