4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57048-1G
PC57048-250MG
APOSPC57048-1GEA
0
EUR
APOSPC57048-1G
APOSPC57048-250MG
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Formel:
C₇H₇F₂N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28145075 CAS-Nummer: 1980063-54-4 |