1-(Difluoromethyl)-3-nitrobenzene 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Nitrobenzal fluoride

PC57057-1G
APOSPC57057-1GEA 53.9 EUR
APOSPC57057-1G
1-(Difluoromethyl)-3-nitrobenzene 97%
1-(Difluoromethyl)-3-nitrobenzene
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Molecular Weight: 173,12 g/mol
Schmelzpunkt: –14…–13,5 °C
Dichte: 1,396 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18071057
CAS-Nummer: 403-25-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR