5-Fluor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5711-1G PC5711-250MG
APOSPC5711-1GEA 29 EUR
APOSPC5711-1G APOSPC5711-250MG
5-Fluor-1H-indazol
5-Fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₅FN₂
Schmelzpunkt: 119…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972877
CAS-Nummer: 348-26-5