2-Bromo-4-chloro-5-fluorophenol ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57127-250MG
PC57127-1G
APOSPC57127-250MGEA
183
EUR
APOSPC57127-250MG
APOSPC57127-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorophenol ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorophenol
Formel:
C₆H₃BrClFO |
MDL:
MFCD26895908 CAS-Nummer: 157165-23-6 |