2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5715-100MG
PC5715-500MG
APOSPC5715-100MGEA
52.6
EUR
APOSPC5715-100MG
APOSPC5715-500MG
2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₅H₁₉BF₃NO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12026072 CAS-Nummer: 1150271-57-0 |