Sodium-3-fluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5732-100G
PC5732-25G
PC5732-500G
APOSPC5732-100GEA
0
EUR
APOSPC5732-100G
APOSPC5732-25G
APOSPC5732-500G
Sodium-3-fluorobenzoate 95%
Sodium-3-fluorobenzoate
Formel:
C₇H₄FO₂Na Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788550 CAS-Nummer: 499-57-0 |