1-Bromo-4-ethenyl-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC57422-1G
APOSPC57422-1GEA
654
EUR
APOSPC57422-1G
1-Bromo-4-ethenyl-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Bromo-4-ethenyl-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₉H₅BrF₄ Molecular Weight: 269,03 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD34181536 UN: 1993 ADR: 3,III |