4-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57436-250MG
PC57436-1G
PC57436-5G
APOSPC57436-250MGEA
174
EUR
APOSPC57436-250MG
APOSPC57436-1G
APOSPC57436-5G
4-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₆BrF₃O₃ |
CAS-Nummer:
2383654-59-7 |