Methyl 6-bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57448-1G
APOSPC57448-1GEA
928
EUR
APOSPC57448-1G
Methyl 6-bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 6-bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₆BrFO₂S Molecular Weight: 289,121 g/mol |
MDL:
MFCD11044572 CAS-Nummer: 154650-60-9 |