1H,2H-Octafluorocyclopentane

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5746-1G
APOSPC5746-1GEA 43.5 EUR
APOSPC5746-1G
1H,2H-Octafluorocyclopentane
1H,2H-Octafluorocyclopentane
Formel: C₅H₂F₈
Molecular Weight: 214.06 g/mol
Siedepunkt: 79 °C
Dichte: 1.68 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094303
CAS-Nummer: 828-35-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR