Methyl 2,3-difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57464-1G
APOSPC57464-1GEA
574
EUR
APOSPC57464-1G
Methyl 2,3-difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,3-difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel:
C₉H₅F₅O₃ Molecular Weight: 256,13 g/mol |
CAS-Nummer:
2703797-04-8 |