1-Fluor-4-nitrobenzol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluornitrobenzol
PC57472-250G
PC57472-1KG
APOSPC57472-250GEA
23.2
EUR
APOSPC57472-250G
APOSPC57472-1KG
1-Fluor-4-nitrobenzol 96%
1-Fluor-4-nitrobenzol
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molecular Weight: 141.1 g/mol Siedepunkt: 205 °C Schmelzpunkt: 21 °C Dichte: 1.33 Flammpunkt: 90 °C |
MDL:
MFCD00007282 CAS-Nummer: 350-46-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...