1-Fluor-4-nitrobenzol 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Fluornitrobenzol

PC57472-250G PC57472-1KG
APOSPC57472-250GEA 23.2 EUR
APOSPC57472-250G APOSPC57472-1KG
1-Fluor-4-nitrobenzol 96%
1-Fluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141.1 g/mol
Siedepunkt: 205 °C
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1.33
Flammpunkt: 90 °C
MDL: MFCD00007282
CAS-Nummer: 350-46-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR