4-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide

PC5749-1G
APOSPC5749-1GEA 147 EUR
APOSPC5749-1G
4-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
4-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Formel: C₈H₂BrF₇
Molecular Weight: 311 g/mol
Dichte: 1,864 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00191855
CAS-Nummer: 76437-40-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR