Pentafluorpropionsäureanhydrid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC5750-100G PC5750-25G
APOSPC5750-100GEA 0 EUR
APOSPC5750-100G APOSPC5750-25G
Pentafluorpropionsäureanhydrid 99%
Pentafluorpropionsäureanhydrid

Useful derivatising agent of amines, alcohols, etc for Electron-Capture GC detection.

Formel: C₆F₁₀O₃
Siedepunkt: 73…74 °C
Dichte: 1,571 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000429
CAS-Nummer: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR